주요 문서
Z177962
Scienceware® chemical spoons
L 30 cm
동의어(들):
laboratory spatula, laboratory spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩168,693
₩168,693
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩168,693
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
₩168,693
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Bel-Art H36729-0030
길이
30 cm
스푼 끝 크기
2.0 mL , small
8.0 mL , large
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)