주요 문서
Z177938
Scienceware® chemical spoons
L 18 cm
동의어(들):
laboratory spatula, laboratory spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩120,887
₩120,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩120,887
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
₩120,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
제조업체/상표
Bel-Art H367290018
길이
18 cm
스푼 끝 크기
0.8 mL , small
2.8 mL , large
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)