주요 문서
Z177466
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 1,100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩86,275
₩86,275
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩86,275
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
₩86,275
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Bel-Art F367560000
보울 크기
203 mm × 121 mm × 76 mm
용량
1,100 mL
핸들 크기
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molded, natural color.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
    1 답변
    1. Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.
      도움이 되었습니까?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 답변
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.