주요 문서
BR139120
BRAND® scoop
volume 100 mL, L 350 mm
동의어(들):
Scoops
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩49,025
₩49,025
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩49,025
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
₩49,025
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
white
제조업체/상표
BRAND 139120
길이
350 mm
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Scoop is made from high-quality polypropylene (PP) and features a clean white color, making it suitable for a variety of laboratory and industrial applications. Designed for efficient handling and transfer of powders, granules, and other materials, this scoop offers excellent durability and chemical resistance. Its ergonomic design ensures comfortable use, allowing for precise scooping and pouring.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)