주요 문서
Z173088
Sigma-Aldrich
Solvent storage flask with glass stopcock on side-arm
capacity 100 mL, female joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩217,413
₩217,413
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩217,413
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩217,413
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom
two-neck
라벨
S
조인트
female joint: ST/NS14/20
무균
non-sterile
특징
closure type female Joint: ST/NS
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.