주요 문서
Z516082
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
male joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL
동의어(들):
storage tubes, tube flask, tube storage
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩140,273
₩140,273
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩140,273
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩140,273
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless cap
colorless tube
round bottom
조인트
male joint: ST/NS14/20
특징
graduations: no
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)