주요 문서
Z171697
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 300 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩856,559
₩856,559
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩856,559
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩856,559
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
조인트
joint ST/NS24/40
제조업체/상표
Ace Glass 595514
자켓 길이
300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)