주요 문서
Z171689
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 250 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩828,748
₩828,748
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩828,748
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩828,748
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint ST/NS24/40
제조업체/상표
Ace Glass 595513
자켓 길이
250 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)