주요 문서
Z171425
Supelco
Series A-2 gas syringe
capacity 0.5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩190,110
₩190,110
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩190,110
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩190,110
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle
니들 크기
2 in. (bevel tip)
특징
needle bevel tip
제조업체/상표
VICI 050032
용량
0.5 mL
니들 길이
2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unique Sample-Lok push-button valve allows sample storage in syringes as small as 25μL and permits pressurization of samples prior to injection, for better resolution. Plunger, when fully depressed, makes flush contact with bottom of syringe barrel, virtually eliminating dead volume. Parts are replaceable.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)