주요 문서
Z169013
Sigma-Aldrich
Porcelain berl saddles
pkg of 250 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 250 ea
일반 설명
6 mm. Ideal for vacuum distillation, absorption, and extraction. Surface area: 1.15 m2/m3 In packages of approx. 250 (200 cc).
Maximum temperature: 1100°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)