주요 문서
Z158267
Ace Enlarging Adapter
female joint: ST/NS 45/50, male joint: ST/NS 29/42
동의어(들):
glass adapter, glass adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩171,028
₩171,028
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩171,028
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩171,028
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
female joint: ST/NS45/50
male joint: ST/NS29/42
제조업체/상표
Ace Glass 500538
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)