주요 문서
Z153079
Sigma-Aldrich
All-purpose utility shears
autoclavable, pkg of 1 ea
동의어(들):
multi purpose shears
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩19,590
₩19,590
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩19,590
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
₩19,590
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
autoclavable
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
SS blades (one serrated) with plastic handles. Autoclavable to 120 °C. Cuts a variety of materials from wire to bone.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2