주요 문서
Z152439
Sigma-Aldrich
Aldrich® mercury bubbler
joint: ST/NS 24/40, capacity 40 mL
동의어(들):
bubblers, scientific bubblers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,295,648
₩1,295,648
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,295,648
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩1,295,648
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
용량
40 mL
관련 카테고리
일반 설명
Permits increased pressure within reaction vessels. Internal reservoir prevents mercury from being drawn into reaction flask or pushed out of bubbler. Do not overfill with mercury. Allows solvents to boil at higher temperatures.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)