주요 문서
Z146242
Sigma-Aldrich
Scienceware® plastic-tubing cutter, replacement blade
size 7/8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩34,916
₩34,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩34,916
About This Item
UNSPSC 코드:
41122406
NACRES:
NB.35
₩34,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Bel-Art
크기
7/8 in.
일반 설명
Portable, pocket-sized cutter cuts flexible tubing from 1.6mm to 19mm (¹⁄₁₆ to ¾") O.D.
특징 및 장점
  • Spring-loaded jaw will remain closed for safety when not in use
  • Replaceable, hardened steel blade makes clean, straight cuts
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)