주요 문서
22410-U
Sigma-Aldrich
Imp® tubing cutter
for use with 1/8 in. to 5/8 in. (4 to 15mm) O.D. tubing, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩76,836
₩76,836
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩76,836
About This Item
UNSPSC 코드:
41122406
NACRES:
NB.35
₩76,836
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Imp
튜빙 커터 길이 × 너비 × 깊이
1 11/16 in. × 1 5/16 in. × 7/8 in.
호환성
for use with 1/8" to 5/8" (4 to 15mm O.D. tubing)
관련 카테고리
일반 설명
Tool for cutting metal tubing.
법적 정보
Imp is a registered trademark of Stride Tool, Inc.
호환 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1