주요 문서
Z143952
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 6 mm
동의어(들):
borosilicate beads
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩383,467
4 EA
₩1,297,272
₩383,467
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩383,467
4 EA
₩1,297,272
About This Item
UNSPSC 코드:
41102422
NACRES:
NB.43
₩383,467
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate
포장
pack of 1 ea
pack of 4 ea
직경
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)