주요 문서
Z137383
Ace Trubore® 3-piece glass stirrer bearing
joint: ST/NS 19/22, fits shaft o.d., 6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩213,861
₩213,861
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩213,861
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
₩213,861
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS19/22
특징
fits shaft o.d. 6 mm
제조업체/상표
Ace Glass 952910
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Self-aligning, three-piece bearing consisting of a glass inner Trubore bearing, nylon bushing with O-ring, and threaded glass adapter. Inner bearing will spin if shaft binds or will self-align at O-ring if motor is slightly cocked. Inner bearing and bushing can be used with any joint size.
법적 정보
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)