주요 문서
Z137243
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 500 mL
동의어(들):
bottom flask, flask round, round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩422,139
₩422,139
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩422,139
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩422,139
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6954-75
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Three-neck, vertical. 24/40 joints. One threaded side-arm with bushing and O-ring, except 500 mL size which has angled side necks.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)