주요 문서
Z137200
Ace round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 100 mL
동의어(들):
bottom flask, flask round, round bottom flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩176,407
₩176,407
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩176,407
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩176,407
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
two-neck
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6936-30
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
24/40 joint. Side-arm is internally threaded for use with a nylon bushing. Will accommodate thermometers or bleed tubes up to 7 mm diam. Complete with bushing and FETFE® O-ring.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)