주요 문서
TMO241205
Nunc® breathable cell culture sealing film
rayon acrylate, sterile, case of 50 ea
동의어(들):
adhesive film, adhesive foil
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EACH
₩250,198
₩250,198
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 EACH
₩250,198
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.15
₩250,198
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
무균
sterile
포장
case of 50 ea
제조업체/상표
Nunc 241205
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling with Thermo Scientific Nunc Sealing Tapes. These adhesive seals are ideal for all assay applications. Nunc Life Science products offer reliability and reproducible results, and are backed by industry-leading quality standards and certifications.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)