주요 문서
Z136050
Pipette bulb
capacity 8 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3 EA
₩33,394
₩33,394
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
3 EA
₩33,394
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩33,394
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
natural rubber
oval red
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
200-8
용량
8 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. What are the dimensions for the 8ml pipette bulb (product Z136050)?
    1 답변
    1. The 8ml pipette bulb (product Z136050) is a natural rubber bulb with a 8ml capcity. It has the following dimensions:Bore Size: 4mmDiameter:  25mmLength:  40mm
      도움이 되었습니까?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 답변
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.