주요 문서
Z126004
Ace Trubore® 3-piece glass stirrer bearing
joint: ST/NS 29/42, fits shaft o.d., 10 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩212,643
₩212,643
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩212,643
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
₩212,643
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
조인트
joint: ST/NS29/42
특징
fits shaft o.d. 10 mm
제조업체/상표
Ace Glass 8042117
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Self-aligning, three-piece bearing consisting of a glass inner Trubore bearing, nylon bushing with O-ring, and threaded glass adapter. Inner bearing will spin if shaft binds or will self-align at O-ring if motor is slightly cocked. Inner bearing and bushing can be used with any joint size.
법적 정보
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)