주요 문서
Z118907
Circulus stirring bars
white, L 54 mm
동의어(들):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩45,269
5 EA
₩217,413
₩45,269
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩45,269
5 EA
₩217,413
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩45,269
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37172-0000
길이
54 mm
막대 직경
8 mm
단편 직경
20 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Circulusagnetic stirring bars offer fast mixing action and strong turbulence as well as greater stability with less drifting at higher speeds. Ideal for containers with round or convex bottoms All sizes have solid FDA grade, USP Class VI PTFE® PTFE end disks 20mm (0.79") in diameter, a bar diameter of 8mm (0.315), and an Alnico magnet Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification. Autoclavable.
법적 정보
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)