주요 문서
Z114979
Sigma-Aldrich
Capillary tube
tube capacity 10-50 μL
동의어(들):
851323
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 EA
₩256,186
₩256,186
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
200 EA
₩256,186
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩256,186
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
material
glass
green
포장
pack of 200 ea
제조업체/상표
WHEATON® 851323
튜브 용량
10-50 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate glass. For use with above positive displacement micropipettes.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. What are the physical dimensions of product Z114979?
    1 답변
    1. The inner diameter of product Z114979 is 1.4mm and the length is 125mm.
      도움이 되었습니까?
  2. Does product Z114979 feature multiple graduations?
    1 답변
    1. There is a single line on the capillary tube that is used for alignment when inserting into the chuck of the 846 pipettor. The volumes are set on the pipettor.