주요 문서
Z105856
Sigma-Aldrich
Micro jack
platform size 7.5 cm × 7.5 cm, anodized aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩319,015
₩319,015
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩319,015
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩319,015
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
anodized aluminum
제조업체/상표
Grauer
플렛폼 크기
7.5 cm × 7.5 cm
일반 설명
For the precise adjustment of small loads at elevations from 2.5 to 9cm. Jack can be raised with load in place.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1