주요 문서
Z101311
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with side-arm
joint: ST/NS 19/22
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩230,811
₩230,811
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩230,811
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩230,811
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
조인트
joint: ST/NS19/22
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)