주요 문서
Y906662
Sigma-Aldrich
Cylinder
carbon steel, 1/2 in. NPT, capacity 2.9 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12142200
NACRES:
NA.12
material
carbon steel
Quality Level
파라미터
2015 psi max. pressure
O.D. × I.D. × 길이
4.185 in. × 4.013 in. × 16.73 in.
용량
2.9 L
벽 두께
0.086 in.
중량
4041 g
피팅
1/2 in. NPT
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)