주요 문서
WHA7141204
Whatman® mixed cellulose ester WME filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), nonsterile, interleaving paper, 100 EA (autoclave pack), 100 ea, 47 mm diam
동의어(들):
Whatman filter, Z745871, membrane filter, membrane filters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, White Gridded, Sterile Autoclave pack
무균
non-sterile
특징
White Gridded, Sterile Autoclave pack
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 7141-204
Whatman Article No. 28420723 (US reference)
직경
47 mm
공극 크기
0.45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Sterile options available for critical applications.
  • Excellent contrast for easier particle detection.
  • Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
  • Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
  • The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
  • Higher dirt loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • No surfactants to contaminate samples.
  • Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)