SSWP01300
MCE Membrane Filter, 3.0 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
동의어(들):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 3 µm pore size
크기 선택
₩199,854
크기 선택
About This Item
₩199,854
추천 제품
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
설명
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
파라미터
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
직경
13 mm
필터 직경
13 mm
두께
150 μm
중량 추출물
6%
refractive index
n/D 1.495
Matrix
MF-Millipore™
공극 크기
3.0 μm pore size
83 % porosity
용량
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
버블 포인트(bubble point)
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
환경친화적 대안 카테고리
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3