material
cellulose membrane
무균
non-sterile
특징
2 Chr
너비 × 길이
(10 mm) (150 mm)
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Grade 2 Chr cellulose chromatography sheets is a 0.18 mm paper for higher resolution applications. Thickness 0.18 mm. Flow rate 115 mm/30 min. Slower than 1 Chr for higher resolution applications. Smooth surface. Particularly recommended for optical or radiometric scanning.
특징 및 장점
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.