제품명
Phosphate buffered saline, Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
설명
Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM
양식
liquid
pH
7.2 (25 °C)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)