포장
pkg of 1000 ea
제조업체/상표
Whatman 2017-006
Whatman Article No. 28418660 (US reference)
직경
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For determining the type of causal agent of infectious diseases and for checking their sensitivity to antibiotics and chemotherapeutic agents in vitro by means of the inhibition zone determination method.
특징 및 장점
- The antibiogram allows rational and selective chemotherapy.
- Test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated.
- The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.