주요 문서
WHA1950009
Whatman® glass microfiber filtration funnel
Filter Funnel, 3-piece, volume 200 mL, diam. 90 mm
동의어(들):
Whatman filter, Z741183, filter funnel, glass funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
glass microfiber
특징
Filter Funnel, 3-piece
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva
Whatman 1950-009
Whatman Article No. 28418624 (US reference)
용량
200 mL
200 mL
직경
90 mm
용적
200 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Chemically resistant - 3-Piece construction consists of glass cylinder and base with a polymeric membrane support.
  • Support options - Provided with acrylic support and optional polypropylene or PTFE supports available separately for some sizes.
  • Secure sealing - Clamps at edges to prevent peripheral loss due to fluid bypass around the edge of the filter.
  • Eliminate carry-over -speed of design facilitates easy and thorough cleaning between use.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)