제품명
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/A, circles, diam. 42.5 mm, pack of 100
material
borosilicate glass
circles
설명
GF/A grade: fast, high loading
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 1820-042
Whatman Article No. 28418313 (US reference)
직경
42.5 mm
두께
0.26 mm
공극 크기
1.6 μm
적합성
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Grade GF/A binder-free Whatman glass fiber filters with fine particle retention, high capacity, fast flow rates for large-volume liquid and air filtration.
특징 및 장점
- These have a nominal particle retention of 1.6µm at 98% efficiency and are suited for a variety of applications involving large sample volumes such as:
- Water and air pollution monitoring and wastewater filtering
- Foodstuff analysis
- Filtering of algae and bacteria cultures
- Protein filtration
- Radioimmunoassay of weak β emitters
- Gravimetric determination of airborne particulates
기타 정보
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.