주요 문서
WHA10421030
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 200 ea, 50 mm diam
동의어(들):
Whatman filter, Z698121, fiber filters, glass filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 50 mm
material
borosilicate glass membrane
circles
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
포장
pkg of 200 ea
제조업체/상표
Whatman 10421030
Whatman Article No. 28415407 (US reference)
직경
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This filter is used as a membrane prefilter in applications such as the determination of crop protection agent residues by GC or HPLC, in cold sludge determination of beer, in soot separation before gas analyzers and as roll filters in automatic air filtration units.
특징 및 장점
  • Inorganic binder provides increased strength
  • Temperature resistant up to 500°C
  • Medium filtration speed
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)