주요 문서
W800111
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl methyl carbonate
stabilized, ≥98%, FG
동의어(들):
(Z)-3-hexen-1-yl methyl carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W800111-SAMPLE-K
₩199,448
100 G
₩256,592
1 KG
₩752,927
₩199,448
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W800111-SAMPLE-K
₩199,448
100 G
₩256,592
1 KG
₩752,927
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.838
NACRES:
NA.21
₩199,448
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
포함
α-tocopherol synthetic
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; green; floral; waxy; violet
SMILES string
O(CC\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-4-5-6-7-11-8(9)10-2/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI key
BLOXMGXSDAAJGX-PLNGDYQASA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)