생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
99%
광학 활성
[α]/D 5.7 to 6.8° (Ph. Eur. (2.2.7))
불순물
≤10 ppm heavy metals (Ph. Eur. (2.4.8))
≤200 ppm ammonium (Ph. Eur. (2.4.1))
무기 잔류물
≤0.1% (Ph. Eur. (2.2.14))
손실
8-12% loss on drying
양이온 미량물
As: ≤1 ppm (Ph. Eur. (2.4.2))
Pb: ≤5 ppm
적합성
clear, colorless for appearance of solution (Ph. Eur. (2.2.1))
positive for identity (Ph. Eur. (2.2.24))
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
faint
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.