주요 문서
W530345
Sigma-Aldrich
Buchu leaf oil, Betulina
natural, FG
동의어(들):
Agathosma betulina
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2169
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Barosma betulina
Grade
FG
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.51)
양식
liquid
구성
Limonene, 16.6%
Linalol, 0.5%
Pulegone, 35-45%
refractive index
n20/D 1.475
density
0.922 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
berry; green; tropical; herbaceous; minty; fruity
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67.78 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)