주요 문서
W317705
Sigma-Aldrich
p-Mentha-8-thiol-3-one
mixture of cis and trans, ≥95%, FG
동의어(들):
8-Mercaptomenthone, buchu mercaptan, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W317705-SAMPLE-K
₩74,907
100 G
₩533,383
250 G
₩953,085
1 KG
₩2,386,062
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W317705-SAMPLE-K
₩74,907
100 G
₩533,383
250 G
₩953,085
1 KG
₩2,386,062
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18OS
CAS Number:
Molecular Weight:
186.31
FEMA Number:
3177
EC Number:
유럽평의회 번호:
11789
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.038
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
분석
≥95%
광학 활성
[α]20/D −21°, neat
구성
may contain Pulegone
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
berry; minty; tropical; fruity; sulfurous
SMILES string
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
InChI key
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
p-Mentha-8-thiol-3-one can be used fragrance ingredient and also as a flavoring agent for its blackcurrant flavor.[1][2]
애플리케이션
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: This review provides a comprehensive safety assessment of p-Mentha-8-thiol-3-one, focusing on its applications in fragrance formulations. The study evaluates the compound′s toxicological profile and discusses its safe usage levels in consumer products. The research highlights the compound′s potential as a fragrance ingredient due to its unique olfactory properties. (Api et al., 2021).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
226.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)
Electronic nose based discrimination of a perfumery compound in a fragrance.
Branca A, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 92(1), 222-227 (2003)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)