문서
W523607
Sigma-Aldrich
Petitgrain oil, Paraguay
동의어(들):
Bitter orange oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
생물학적 소스
Citrus aurantium
Grade
Kosher
광학 활성
[α]20/D −3.0°, neat
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
woody
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Extraction method: steam distillation
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
152.0 °F
Flash Point (°C)
66.67 °C