주요 문서
W502502
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-propylpyrazine
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
14.129
생물학적 소스
synthetic
Grade
Kosher
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
189-190 °C/763 mmHg (lit.)
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
감각 수용성의
nutty
SMILES string
CCCc1nccnc1C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
156.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
69 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)