About This Item
vapor pressure
4.15 psi ( 20 °C)
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
50-53 °C (lit.)
density
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CNC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-25.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles