주요 문서
W501700
Sigma-Aldrich
Furfuryl butyrate
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
EC Number:
유럽평의회 번호:
638
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.130
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
129-130 °C/52 mmHg (lit.)
density
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
grape; fruity
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h3,5-6H,2,4,7H2,1H3
InChI key
IXISGRHWGVGCAK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)