문서
W334618
Sigma-Aldrich
Furfuryl propionate
≥98%, FG
동의어(들):
Furfuryl propanoate, NSC 35556
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
154.16
FEMA Number:
3346
EC Number:
유럽평의회 번호:
10646
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.062
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
spicy; fruity; sweet
SMILES string
CCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
LGBXNZSSTFWRFS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup