주요 문서
W478601
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
mixture of cis and trans, ≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W478601-SAMPLE-K
₩57,043
100 G
₩99,572
1 KG
₩469,844
₩57,043
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W478601-SAMPLE-K
₩57,043
100 G
₩99,572
1 KG
₩469,844
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H30O
CAS Number:
Molecular Weight:
238.41
FEMA Number:
4786
UNSPSC 코드:
12164502
₩57,043
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; waxy
SMILES string
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
InChI key
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)