주요 문서
W461216
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-hexenal
mixture of isomers, natural (US), ≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
126.20
FEMA Number:
4612
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
natural (US)
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; spicy; woody; minty
SMILES string
O=C\C(=C\CCC)\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
InChI key
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
309.9 °F
Flash Point (°C)
154.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)