Key Documents
W441200
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonen-1-ol
95%, stabilized
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
FEMA Number:
4412
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.234
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
분석
95%
포함
synthetic α-tocopherol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
107-109 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; melon; waxy
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCC\C=C/CCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
InChI key
IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)