주요 문서
W242000
Sigma-Aldrich
Ethyl p-anisate
≥97%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W242000-SAMPLE
₩74,907
1 KG
₩327,338
5 KG
₩1,314,222
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W242000-SAMPLE
₩74,907
1 KG
₩327,338
5 KG
₩1,314,222
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
FEMA Number:
2420
EC Number:
유럽평의회 번호:
249
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.714
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
263 °C (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
density
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
anise; fruity
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)