주요 문서
W434900
Sigma-Aldrich
cis-4-Decen-1-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH=CH(CH2)3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
FEMA Number:
4349
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
생물학적 소스
synthetic
분석
97%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
fruity
SMILES string
[H]\C(CCCO)=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6-
InChI key
VUNFOJWKJSYIDH-SREVYHEPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)