주요 문서
W414522
Sigma-Aldrich
Isoambrettolide
≥97%, FG
동의어(들):
Hexadec-9-en-1,16 lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W414522-SAMPLE-K
₩59,682
100 G
₩83,738
1 KG
₩478,167
₩59,682
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
W414522-SAMPLE-K
₩59,682
100 G
₩83,738
1 KG
₩478,167
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
252.39
FEMA Number:
4145
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
10.063
NACRES:
NA.21
₩59,682
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; fruity; woody; waxy; sweet
SMILES string
O1CCCCCC\C=C/CCCCCCCC1=O
InChI
1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1,3H,2,4-15H2/b3-1-
InChI key
QILMAYXCYBTEDM-IWQZZHSRSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
330.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
166 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)